Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11479673
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11479673
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11479673
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12449.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene is used in organic synthesis as a catalyst, a complexing ligand, and a non-nucleophilic base. It is used as a protecting agent for the synthesis of cephalosporin and as a catalyst for polyurethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene is used in organic synthesis as a catalyst, a complexing ligand, and a non-nucleophilic base. It is used as a protecting agent for the synthesis of cephalosporin and as a catalyst for polyurethane.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with acids, strong oxidizing agents, acid anhydrides, acid chlorides and chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6674-22-2
Formula molecolare C9H16N2
Molecular Weight (g/mol) 152.241
Numero MDL MFCD00006930
InChI Key GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-eneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 81184
IUPAC Name 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Punto di fusione -70°C
Densità 1.02
pH 12.8
Punti di ebollizione 261°C
Punto d'infiammabilità 116°C (240°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.522
Quantità 25 g
Numero UN UN3267
Beilstein 508906
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10241892 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/07/2022 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Numero di lotto10239513 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Numero di lotto10143603 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Numero di lotto61300390 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Numero di lottoI8813A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-pyrimido[1,2-a]azepine
Titolo del prodotto
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >