Descrizione
1-Boc-3-iodoazetidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
1-Boc-3-iodoazetidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
1-Boc-3-iodoazetidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Boc-3-iodoazetidine |
CAS | 254454-54-1 |
Formula molecolare | C8H14INO2 |
Numero MDL | MFCD09752821 |
Quantità | 5 g |
Sensibilità | Light sensitive |
Sinonimo | 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
InChI Key | XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)I |
IUPAC Name | tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
I19X015 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | H52558.06 |
A14Z025 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | H52558.06 |
F21Z048 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | H52558.06 |
J13X012 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | H52558.06 |
N15D032 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | H52558.06 |
Titolo del prodotto
1-Boc-3-iodoazetidine, 97%, Thermo Scientific™ >