Learn More
1-Boc-3-iodoazetidine, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15409307
1-Boc-3-iodoazetidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15409307
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
Codice prodotto. 15409307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52558.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
1-Boc-3-iodoazetidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Boc-3-iodoazetidine
CAS 254454-54-1
Formula molecolare C8H14INO2
Numero MDL MFCD09752821
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Sinonimo 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate
InChI Key XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1
IUPAC Name tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 283.11
PubChem CID 11000522
Peso formulazione 283.11
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
1-Boc-3-iodoazetidine, 97%, Thermo Scientific™ >