Learn More
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine, 95%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15433968
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15433968
500 mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Codice prodotto. 15433968
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H57500.ME
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 253176-94-2
Formula molecolare C9H16INO2
Molecular Weight (g/mol) 297.14
Numero MDL MFCD09951816
InChI Key CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53249943
IUPAC Name tert-butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Quantità 500 mg
Sinonimo tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate
Peso formulazione 297.13
Percent Purity 95%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoD13Y003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog NumberH57500.MD,H57500.ME
Numero di lottoD13Y003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog Number
Titolo del prodotto
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine, 95%, Thermo Scientific™ >