Learn More
1-Bromo-4-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
34.27€ - 148.74€
Identificatori chimici
CAS 586-78-7
Formula molecolare C6H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 202.01
Numero MDL MFCD00007280
InChI Key ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
PubChem CID 11466
IUPAC Name 1-bromo-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10664662
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
173360100
10 g Bottiglia in vetro
34.27€
10g
10499300
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
173360250
25 g Plastic bottle
57.59€
25g
10409310
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
173361000
100 g Plastic bottle
148.74€
100g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
1-Bromo-4-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals