Learn More
1-Bromobutane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11403464
1-Bromobutane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11403464
2500 g
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Codice prodotto. 11403464
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10696.0E
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-Bromobutane is used as an intermediate in organic synthesis and as a solvent for cleaning and degreasing. It acts as an alkylating agent as well as to prepare organometallic compounds such as n-butyllithium. It is also involved in the synthesis of procaine and tetracaine. It reacts with magnesium metal to prepare the Grignard reagent, which is used to form carbon-carbon bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromobutane is used as an intermediate in organic synthesis and as a solvent for cleaning and degreasing. It acts as an alkylating agent as well as to prepare organometallic compounds such as n-butyllithium. It is also involved in the synthesis of procaine and tetracaine. It reacts with magnesium metal to prepare the Grignard reagent, which is used to form carbon-carbon bonds.
Solubility
Miscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, magnesium, potassium, sodium and sodium oxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-65-9
Formula molecolare C4H9Br
Molecular Weight (g/mol) 137.02
Numero MDL MFCD00000260
InChI Key MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
IUPAC Name 1-bromobutane
SMILES CCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromobutane
Punto di fusione -112°C
Densità 1.275
Punti di ebollizione 101°C to 102°C
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Intervallo percentuale saggio >98%
Odore Characteristic
Formula lineare CH3(CH2)3Br
Indice di rifrazione 1.44
Quantità 2500 g
Numero UN UN1126
Beilstein 1098260
Indice di Merck 14,1553
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 137.03
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10252083 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/08/2024 Catalog NumberA10696.0E,A10696.0C,A10696.36
Numero di lotto10252082 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/08/2024 Catalog NumberA10696.0E,A10696.0C,A10696.36
Numero di lotto10226499 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2023 Catalog NumberA10696.0E,A10696.0C,A10696.36
Numero di lotto10245504 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2023 Catalog NumberA10696.0E,A10696.0C,A10696.36
Numero di lotto10242084 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/07/2022 Catalog NumberA10696.0E,A10696.0C,A10696.36
Titolo del prodotto
1-Bromobutane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >