Learn More
1-Bromobutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10509820
1-Bromobutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10509820
250 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Codice prodotto. 10509820
Marca: Thermo Scientific Acros 106772500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-65-9
Formula molecolare C4H9Br
Molecular Weight (g/mol) 137.02
Numero MDL MFCD00000260
InChI Key MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8002
IUPAC Name 1-bromobutane
SMILES CCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromobutane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -112.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2700g/mL
Punti di ebollizione 100.0°C to 104.0°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3Br
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4404
Quantità 250 mL
Beilstein 01,119
Indice di Merck 15,1555
Gravità specifica 1.27
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.608g/L (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene and ccl4
Peso formulazione 137.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465682 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/09/2024 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770010
Numero di lottoA0450763 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2024 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770010
Numero di lottoA0458432 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2023 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770010
Numero di lottoA0448244 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770500,106770010
Numero di lottoA0397703 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number106770025,106772500,106770100,106770500,106770010
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Titolo del prodotto
1-Bromobutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals >