Learn More
1-(bromomethyl)-2-phenoxybenzene, 90%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10022224
1-(bromomethyl)-2-phenoxybenzene, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10022224
5 g
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Codice prodotto. 10022224
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC49908DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 82657-72-5
Formula molecolare C13H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 263.134
InChI Key YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2-phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 263.13
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
1-(bromomethyl)-2-phenoxybenzene, 90%, Thermo Scientific™ >