Learn More
1-Bromonaphthalene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Bromonaphthalene |
Nota nome | 96% |
CAS min. % | 95.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | -1.0°C |
Colore | Brown-Yellow to Yellow |
Densità | 1.4890g/mL |
Punti di ebollizione | 279.0°C to 281.0°C |
Punto d'infiammabilità | >110°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469104 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 107150025,107151000,107155000 |
A0462233 | Certificato di analisi | 23/04/2024 | 107150050,107150025,107151000,107155000 |
A0461208 | Certificato di analisi | 18/03/2024 | 107150050,107150025,107151000,107155000 |
A0460987 | Certificato di analisi | 08/03/2024 | 107150050,107150025,107151000,107155000 |
A0460386 | Certificato di analisi | 20/02/2024 | 107150050,107150025,107151000,107155000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Bromonaphthalene
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-Bromonaphthalene
Titolo del prodotto
1-Bromonaphthalene, 96%, Thermo Scientific Chemicals >