Learn More
1-Bromopropane, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10428250
1-Bromopropane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10428250
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene sostanze che riducono lo strato di ozono ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009.Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10428250
Marca: Thermo Scientific Acros 107315000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene sostanze che riducono lo strato di ozono ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009.Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-94-5
Formula molecolare C3H7Br
Numero MDL MFCD00000254
InChI Key CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
PubChem CID 7840
ChEBI CHEBI:47105
IUPAC Name 1-bromopropane
SMILES CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromopropane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2Br
Indice di rifrazione 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Quantità 500 mL
Molecular Weight (g/mol) 122.993
Peso formulazione 122.99
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0443332 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number107312500,107315000,107310010
Numero di lottoA0434875 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
Numero di lottoA0449061 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/01/2023 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
Numero di lottoA0449060 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
Numero di lottoA0449062 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromopropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H420-Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P502-Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio.
Titolo del prodotto
1-Bromopropane, 99%, Thermo Scientific Chemicals >