Learn More
1-Bromotetradecane, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10377700
1-Bromotetradecane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10377700
100 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10377700
Marca: Thermo Scientific Acros 187381000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-71-0
Formula molecolare C14H29Br
Molecular Weight (g/mol) 277.28
Numero MDL MFCD00000228
InChI Key KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
IUPAC Name 1-bromotetradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromotetradecane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 5.0°C to 6.0°C
Colore Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 175.0°C to 178.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 149°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)13Br
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.4610
Quantità 100 g
Beilstein 01,II,136
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 277.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0456873 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/10/2023 Catalog Number187381000,187385000,187380025
Numero di lottoA0401673 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number187381000,187385000,187380025
Numero di lottoA0374188 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number187381000,187385000,187380025
Numero di lottoA0406138 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number187381000,187385000,187380025
Numero di lottoA0413692 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number187381000,187385000,187380025
Identificativo prodotto
  • 1-Bromotetradecane
Titolo del prodotto
1-Bromotetradecane, 98%, Thermo Scientific Chemicals >