Learn More
1-Bromotetradecane, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11493087
1-Bromotetradecane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11493087
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Codice prodotto. 11493087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16082.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-Bromotetradecane was used in the synthesis of tetradecylferrocene, cationic and zwitterionic gemini surfactants, and 9-tetradecylcarbazole. Also used for synthesis of metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4?-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromotetradecane was used in the synthesis of tetradecylferrocene, cationic and zwitterionic gemini surfactants, and 9-tetradecylcarbazole. Also used for synthesis of metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4′-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-71-0
Formula molecolare C14H29Br
Molecular Weight (g/mol) 277.29
Numero MDL MFCD00000228
InChI Key KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
IUPAC Name 1-bromotetradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromotetradecane
Punto di fusione 4°C to 6°C
Densità 1.018
Punti di ebollizione 175°C to 178°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 158°C (316°F)
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 500 g
Beilstein 1742640
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 277.3
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10250535 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/04/2024 Catalog NumberA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Numero di lotto10248091 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/09/2023 Catalog NumberA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Numero di lottoB5158C Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Numero di lotto10227761 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Numero di lotto10158050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Titolo del prodotto
1-Bromotetradecane, 98%, Thermo Scientific Chemicals >