Learn More
1-Butanol, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
1-Butanol, 99%, C4H10O, CAS Number-71-36-3, 1-butanol, 1-hydroxybutane, butanol, butyl alcohol, butyl hydroxide, methylolpropane, n-butanol, n-butyl alcohol, propylcarbinol, propylmethanol, 25L, Vapor Pressure: 6.7mbar at 20 deg.C, 01, 367, 117.6 deg.C, 100.0, 98.5, CHEBI:28885, Undesignated
44.31€ - 434.16€
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropaneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10684752
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
107690010
1 L Bottiglia in vetro
44.31€
1L
10376070
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
107690025
2.5 L Bottiglia in vetro
73.87€
2.50L
10639283
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
107690250
25 L Metal Drum
434.16€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
1-Butanol, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals