Learn More
1-Chlorophthalazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11436260
1-Chlorophthalazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11436260
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Codice prodotto. 11436260
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27143.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-Chlorophthalazine, is used as a pharmaceutical intermediate and are used as medical isotopes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Chlorophthalazine, is used as a pharmaceutical intermediate and are used as medical isotopes.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in dichloromethane, ethanol and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents. Water, heat, moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5784-45-2
Formula molecolare C8H5ClN2
Molecular Weight (g/mol) 164.592
Numero MDL MFCD00024141
InChI Key UCOVESIAFFGEOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthalazine, 1-chloro, 1-chloro-phthalazine, chlorophthalazine, ccris 7361, 1-chloro-2,3-benzodiazine, 1chlorophthalazine, 1-chlorophthalazin, acmc-20a2sh, 1-chloro phthalazine, 1-chlorophthalazine 1g
PubChem CID 160793
IUPAC Name 1-chlorophthalazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorophthalazine
Punto di fusione 109°C to 112°C
Quantità 1 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in dichloromethane,ethanol and methanol.
Peso formulazione 164.59
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10240542 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2024 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Numero di lotto10223516 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Numero di lottoF21X025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Numero di lotto10159233 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Numero di lotto10135900 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Titolo del prodotto
1-Chlorophthalazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals >