Learn More
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11447977
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11447977
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Codice prodotto. 11447977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16638.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6837-24-7
Formula molecolare C10H17NO
Molecular Weight (g/mol) 167.252
Numero MDL MFCD00003191
InChI Key PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-cyclohexyl, cyclohexyl pyrrolidone, n-cyclohexylpyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidinone, n-cyclohexylpyrrolidinone, unii-7im8p1vvnm, 7im8p1vvnm, acmc-20aj1a
PubChem CID 81278
IUPAC Name 1-cyclohexylpyrrolidin-2-one
SMILES C1CCC(CC1)N2CCCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione 12°C to 15°C
Densità 1.007
Punti di ebollizione 290°C to 292°C
Punto d'infiammabilità 140°C (284°F)
Indice di rifrazione 1.499
Quantità 250 g
Numero UN UN2810
Beilstein 121832
Peso formulazione 167.25
Percent Purity 99%
Titolo del prodotto
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, 99%, Thermo Scientific Chemicals >