Learn More
1-Dodecanethiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
1-Dodecanethiol is used in the preparation of hydrophobic or mixed self-assembled monolayers. It is also employed as a chain transfer agent for radical polymerization. Further, it is utilized as a polymerization inhibitor in polyurethane and neoprene adhesives, which finds application in the footwear industry. In addition to this, it acts as a protein regenerating agent used for the regeneration of native proteins from mercuribenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Dodecanethiol is used in the preparation of hydrophobic or mixed self-assembled monolayers. It is also employed as a chain transfer agent for radical polymerization. Further, it is utilized as a polymerization inhibitor in polyurethane and neoprene adhesives, which finds application in the footwear industry. In addition to this, it acts as a protein regenerating agent used for the regeneration of native proteins from mercuribenzoate.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Air and moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with bases, oxidizing agents, reducing agents and alkali metals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Dodecanethiol |
Punto di fusione | -7°C |
Densità | 0.845 |
Punti di ebollizione | 276°C to 278°C |
Punto d'infiammabilità | 133°C (271°F) |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Odore | Unpleasant |
Formula lineare | CH3(CH2)11SH |
Indice di rifrazione | 1.4601 |
Quantità | 500 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Dodecanethiol
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-Dodecanethiol