Learn More
1-Fluoronaphthalene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Fluoronaphthalene |
Punto di fusione | -10°C |
Densità | 1.331 |
Punti di ebollizione | 215°C to 217°C |
Punto d'infiammabilità | 65°C (149°F) |
Indice di rifrazione | 1.593 |
Quantità | 5 g |
Beilstein | 1906413 |
Informazioni di solubilità | Not miscible or difficult to mix in water. |
Peso formulazione | 146.17 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245796 | Certificato di analisi | 09/05/2023 | A18378.06 |
10037210 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |
10176949 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |
10230998 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |
10205247 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |