Learn More
1-Heptanesulfonic acid, sodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10410101
1-Heptanesulfonic acid, sodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10410101
25 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Codice prodotto. 10410101
Marca: Thermo Scientific Acros 206130250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22767-50-6
InChI Key REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC Name sodium;heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Colore White
Perdita all'essiccatura 9% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H15NaO3S
Formula lineare CH3(CH2)6SO3Na
Quantità 25 g
Beilstein 04, IV, 57
Informazioni di solubilità Solubility in water: Soluble
Molecular Weight (g/mol) 202.244
Peso formulazione 202.25
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoB0153858 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/07/2024 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
Numero di lottoB0156031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/06/2024 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
Numero di lottoB0148333 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
Numero di lottoA0456777 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/10/2023 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
Numero di lottoB0147012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
1-Heptanesulfonic acid, sodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals >