Learn More
1-Iododecane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Iododecane |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | Colorless |
Densità | 1.2500g/mL |
Punti di ebollizione | 124.0°C (11.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 96°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0417079 | Certificato di analisi | 28/08/2024 | 330361000,330365000,330360250 |
A0463984 | Certificato di analisi | 24/06/2024 | 330361000,330365000,330360250 |
A0377402 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 330361000,330365000,330360250 |
A0417079 | Certificato di analisi | 30/08/2021 | |
A0415359 | Certificato di analisi | 29/06/2021 | 330361000,330365000,330360250 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Iododecane, stabilized
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
1-Iododecane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >