Learn More
1-Iodohexadecane, 98%, stab. with copper, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15423067
1-Iodohexadecane, 98%, stab. with copper, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423067
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Codice prodotto. 15423067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12977.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1-Iodohexadecane, is used as an ionic liquid for electrochemical applications. It is also used in detection methods as primer and probe design instrumentation applications guide in qPCR Technic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Iodohexadecane, is used as an ionic liquid for electrochemical applications. It is also used in detection methods as primer and probe design instrumentation applications guide in qPCR Technic.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. Keep away from strong oxidizing agents, strong bases. Store it at a temperature of 15 - 30°C. Stable under normal temperatures and pressures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-77-4
Formula molecolare C16H33I
Molecular Weight (g/mol) 352.344
Numero MDL MFCD00001089
InChI Key KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cetyl iodide, hexadecyl iodide, hexadecane, 1-iodo, hexadecane, iodo, unii-jo95x48m8o, 1-iodo-hexadecan, iodohexadecane, cetyljodid, 1-iodo-hexadecane, n-hexadecyl iodideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 11007
IUPAC Name 1-iodohexadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCI
Spezifikation
Materiale o nome chimico 1-Iodohexadecane
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione 21°C to 23°C
Densità 1.121
Punti di ebollizione 206°C to 207°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare CH3(CH2)15I
Indice di rifrazione 1.482
Quantità 25 g
Beilstein 1748533
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 352.34
Percent Purity 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10244682 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/11/2022 Catalog NumberA12977.22,A12977.30,A12977.14
Numero di lottoJ2447A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12977.22,A12977.30,A12977.14
Numero di lottoJ9901A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12977.22,A12977.30,A12977.14
Numero di lotto10218841 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12977.22,A12977.30,A12977.14
Numero di lotto10188996 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12977.22,A12977.30,A12977.14
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
1-Iodohexadecane, 98%, stab. with copper, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt