Learn More
Hamilton™ 1 μL 7000 Series Microliter Syringe
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
302.00€ - 415.00€
Specifica
Temperatura max (sistema metrico) | 115°C |
---|---|
Quantità | 1 |
Volume (sistema metrico) | 1 μL |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Tipo di collegamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Tipo di collegamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17844222
|
Hamilton™
CAL86211 |
22 G | Knurled Hub |
302.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17804222
|
Hamilton™
CAL88400 |
22 G | Knurled Hub, Removable |
333.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17834322
|
Hamilton™
CAL86200 |
22 G | Knurled Hub |
302.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17804342
|
Hamilton™
CAL86204 |
22 G | Knurled Hub, Removable |
415.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17804212
|
Hamilton™
CAL80176 |
23s G | Cemented |
350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17894202
|
Hamilton™
CAL80175 |
26s G | Cemented |
350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17874202
|
Hamilton™
CAL80135 |
25 G | Knurled Hub |
348.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17884202
|
Hamilton™
CAL80100 |
25 G | Knurled Hub |
302.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- The only zero-dead volume syringe available.
- The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 1 μL.
Specifica
115°C | |
1 | |
1 μL |