Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15234228
compliance-icons compliance-icons
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15234228
500 mL
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15234228
Marca: Thermo Scientific Acros 364385000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione -24.0°C
CAS 872-50-4
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Indice di rifrazione 1.4690 to 1.4710
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.03
Formula molecolare C5H9NO
Viscosità 1.67 mPa.s (20°C)
Beilstein 21,237
Acqua 0.005% max. (Coulometric)
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Indice di Merck 15,619
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 99.50%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2526279 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2025 Catalog Number364380025,364385000,364380010,364381000
Numero di lotto2408509 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number364380025,364385000,364380010,364381000
Numero di lotto2411758 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number364380025,364385000,364380010,364381000
Numero di lotto2413194 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number364380025,364385000,364380010,364381000
Numero di lotto2409898 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number364380025,364385000,364380010,364381000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >