Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, for peptide synthesis, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10113781
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, for peptide synthesis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10113781
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10113781
Marca: Thermo Scientific Acros 354900025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione -24.0°C
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 91°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4690 to 1.4710
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Gravità specifica 1.03
Viscosità 1.67 mPa.s (20°C)
Beilstein 21,237
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Indice di Merck 15,619
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 99.50%
Grado Peptide Synthesis
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/10/2024 Catalog Number354900100,354900010,354900025
Numero di lottoA0460100 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2024 Catalog Number354900100,354900010,354900025
Numero di lottoA0399416 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number354900100,354900010,354900025
Numero di lottoA0407716 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number354900100,354900010,354900025
Numero di lottoA0445034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/08/2022 Catalog Number354900100,354900010,354900025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Titolo del prodotto
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, for peptide synthesis, Thermo Scientific Chemicals >