Learn More
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11380627
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11380627
250 mg, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 11380627
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC45839CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 898289-06-0
Formula molecolare C15H20BNO2
Molecular Weight (g/mol) 257.14
Numero MDL MFCD08690266
InChI Key CBEYYYCGOCYJIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1h-indole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methylindol-4-boronic acid pinacol ester, 1-methylindol-4-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-1h-indol-4-yl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indoleVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 18525785
SMILES CN1C=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
Peso formulazione 257.14
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™ >