Learn More
1-Methylimidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Methylimidazole |
Nota nome | 99% |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | -2.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.0300g/mL |
Punti di ebollizione | 198.0°C |
Punto d'infiammabilità | 92°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461578 | Certificato di analisi | 02/04/2024 | 126990050,126995000,126991000 |
A0449682 | Certificato di analisi | 21/09/2023 | 126990050,126995000,126991000 |
A0455082 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 126990050,126995000,126991000 |
A0394732 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 126990050,126995000,126991000 |
A0412969 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 126990050,126995000,126991000 |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Methylimidazole
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.