Learn More
1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10124760
1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10124760
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10124760
Marca: Thermo Scientific Acros 226890050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81012-89-7
Formula molecolare C10H7O4P
Molecular Weight (g/mol) 222.14
Numero MDL MFCD00150615
InChI Key YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189.0°C to 191.0°C
Colore White
pH 3.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7OP(O)(OH)ONa·H2O
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC Name naphthalen-1-yl dihydrogen phosphate;sodium;hydrate
Peso formulazione 264.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt, monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >