Learn More
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose, 90%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11416340
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11416340
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11416340
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27181.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60134-26-1
Formula molecolare C6H12O4
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Numero MDL MFCD00134161
InChI Key NVGJZDFWPSOTHM-XCSHRFQENA-N
Sinonimo 1-o-methyl-2-deoxy-d-ribose, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol, methyl 2-deoxy-d-ribofuranoside, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxyoxolan-3-ol, methyl 2-deoxyribofuranoside, methyl-2-deoxy-d-erythro pentofuranoside, d-erythro-pentofuranoside, methyl 2-deoxy, pubchem9694, methyl 2-deoxy-d-erythro-pentofuranoside
PubChem CID 10154128
IUPAC Name (2R,3S)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxyoxolan-3-ol
SMILES COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Densità 1.224
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.469
Quantità 5 g
Optical Rotation +23° (c=1 in Water)
Peso formulazione 148.17
Percent Purity 96%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10245070 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberH27181.06,H27181.03
Numero di lotto10241722 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/07/2022 Catalog NumberH27181.06,H27181.03
Numero di lotto10138942 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH27181.06,H27181.03
Numero di lotto10232724 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH27181.06,H27181.03
Numero di lotto10229476 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH27181.06,H27181.03
Titolo del prodotto
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose, 90%, Thermo Scientific Chemicals >