Learn More
1-Octyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11431848
1-Octyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11431848
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11431848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14501.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-Octyl isothiocyanate can be used to produce 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. It is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Octyl isothiocyanate can be used to produce 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. It is used as intermediates in pharmaceutical industry.
Solubility
It hydrolyzes in water.
Notes
It is moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents, alcohols and amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4430-45-9
Formula molecolare C9H17NS
Molecular Weight (g/mol) 171.30
Numero MDL MFCD00041139
InChI Key YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy
PubChem CID 78161
IUPAC Name 1-isothiocyanatooctane
SMILES CCCCCCCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octyl isothiocyanate
Densità 0.88
Punti di ebollizione 124°C to 126°C (7 mmHg)
Punto d'infiammabilità 69°C (156°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1760783
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità It hydrolyzes in water.
Peso formulazione 171.31
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10202324 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/07/2023 Catalog NumberA14501.14,A14501,A14501.06
Numero di lottoK06L01 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14501.14,A14501.06
Numero di lotto10198128 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14501.14,A14501.06
Numero di lotto10193806 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14501.14,A14501.06
Numero di lotto10202324 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14501.14,A14501.06
Titolo del prodotto
1-Octyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific Chemicals >