Learn More
1-Pentanol, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
20.50€ - 517.00€
Identificatori chimici
CAS | 71-41-0 |
---|---|
Formula molecolare | C5H12O |
Molecular Weight (g/mol) | 88.15 |
Numero MDL | MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 |
InChI Key | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol |
PubChem CID | 6276 |
ChEBI | CHEBI:44884 |
IUPAC Name | pentan-1-ol |
SMILES | CCCCCO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10184170
|
Thermo Scientific Acros
160600250 |
25 mL | Glass Bottle |
20.50€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10752581
|
Thermo Scientific Acros
160600010 |
1 L | Glass Bottle |
57.50€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10215590
|
Thermo Scientific Acros
160600025 |
2.5 L | Glass Bottle |
85.60€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10013313
|
Thermo Scientific Acros
160600251 |
25 L | Metal drum |
517.00€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
71-41-0 | |
88.15 | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
6276 | |
pentan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
CHEBI:44884 | |
CCCCCO |
Specifica
1-Pentanol | |
98.5 | |
-78.0°C | |
137.0°C to 139.0°C | |
Authentic | |
C5H12O | |
1.4083 to 1.4103 | |
01, 383 | |
0.811 | |
Solubility in water: 22g/L (22°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene and ether, soluble in most organic solvents | |
CCCCCO | |
88.15 | |
CHEBI:44884 | |
88.15 | |
Pure |
71-41-0 | |
100.0 | |
0.8110g/mL | |
49°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)4OH | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
15, 7230 | |
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
pentan-1-ol | |
6276 | |
4 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if inhaled.
Flammable liquid and vapor.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Wear protective glove
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 200-752-1
- 1-Pentanol
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only