Learn More
1-Propanol, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10003493
1-Propanol, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10003493
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Codice prodotto. 10003493
Marca: Thermo Scientific Acros 396941000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanol
Punto di fusione -127.0°C
Nota nome Extra Dry
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 97.0°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3860
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001 % max.
Gravità specifica 0.8
Formula lineare CH3CH2CH2OH
Viscosità 2.2 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Indice di Merck 15, 7955
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Peso formulazione 60.1
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Titolo del prodotto
1-Propanol, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals >