Learn More
1-Propanol, 99+%, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10021520
1-Propanol, 99+%, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10021520
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Codice prodotto. 10021520
Marca: Thermo Scientific Acros 149480025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.8000g/mL
Quantità 2.5 L
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589nm)
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Formula lineare CH3CH2CH2OH
Pressione del vapore Vapor Pressure: 25mbar at 20°C
Beilstein 01, IV, 1413
Acqua 0.5% max.
Indice di Merck 15, 7955
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Titolo del prodotto
1-Propanol, 99+%, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals >