Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Chloronaphthol Substrate Solution
1-Step™ Chloronaphthol Substrate Solution
Marca: Thermo Scientific™ 34012
131.10 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Thermo Scientific Pierce 1-Step Chloronaphthol Solution is a solution of 4-chloro-1-naphthol for the chromogenic detection of horseradish peroxidase (HRP) activity in Western blot and tissue staining methods.Chloronaphthol (4-CN, MW = 178.6) reacts with HRP to form a distinct blue to blue-purple product to localize and visualize the activity of peroxidase-conjugated antibodies on blots or fixed tissue samples. The HRP substrate is not as sensitive or stable as other chromogenic substrates, such as TMB and DAB. However, the blue-purple precipitate photographs well, and its alcohol-solubility is a property that can be utilized in certain double-staining applications.
Features of Chloronaphthol Substrates:
Highlights of Pierce CN Solution
Specifica
Substrate | |
Liquid | |
250 mL | |
Horseradish Peroxidase |
Colorimetric | |
1-Step™ | |
Horseradish Peroxidase | |
Store at 4°C. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 1-Step Chloronaphthol Substrate Solution
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol
User Guide: Chloronaphthol
Versione: Jan. 2015
Dimensione file: 50.4 kB
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 1-Step™ Chloronaphthol Substrate Solution > 250mL