Learn More
Endecotts™ 100 mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves
Use these test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Frame Test Sieves can be supplied with aperture sizes ranging from 125 mm down to 20 microns in full and half height versions.
123.78€ - 329.29€
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
12954205
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW1.40
1.1 mm
123.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12954215
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW.125
125 μm
123.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12974205
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW1.00
1 mm
123.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12914205
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW2.80
2.8 mm
123.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12934215
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW.250
250 μm
123.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12934205
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW2.00
2 mm
123.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12914225
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW.032
32 μm
329.29€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12924215
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW.355
355 μm
123.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12984195
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW4.75
4.75 mm
139.41€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12914215
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW.425
425 μm
123.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12904215
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW.600
600 μm
123.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12944195
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW9.50
9.5 mm
139.41€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12984215
Vedere i documenti
Endecotts™
100SIW.053
53 μm
149.02€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made with only the highest quality materials, available in diameter sizes of 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 or 450 mm as well as in 3, 8, 12 or 18 inches.
  • Precision frame (ensures consistent nestability)
  • Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specifica
Specifica
1 ciascuno
ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI
For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Acciaio inox
Setaccio per test
Acciaio inox
100 mm
Acciaio inox
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Endecotts™ 100 mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves