Learn More
Keystone Cleanroom Products™ 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag Tubing
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
509.00€ - 5250.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17738507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK02 |
500 ft. | 2 in. |
509.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17708517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK14X36 |
14 in. | 36 in. |
4440.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17748507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK03 |
500 ft. | 3 in. |
605.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17728517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK18X36 |
18 in. | 36 in. |
5250.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17758507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK04 |
500 ft. | 4 in. |
697.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17768507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK06 |
500 ft. | 6 in. |
928.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17778507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK09 |
500 ft. | 9 in. |
1205.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17798507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK12 |
500 ft. | 12 in. |
1760.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17788507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK10 |
500 ft. | 10 in. |
1530.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17718517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK18 |
500 ft. | 18 in. |
2085.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17738517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK28 |
500 ft. | 28 in. |
1435.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17878075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK07 |
500 ft. | 7 in. |
1075.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17888075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK14 |
500 ft. | 14 in. |
1860.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17898075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK24 |
500 ft. | 24 in. |
1340.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Designed for Steam Sterilization
- Recommended for Use in Conjunction with a Secondary Tyvek™ Sterilization Pouch
- Hydrophobic
- Microbial Barrier
- Resists Tearing and Punctures
- Lint-Free - Category (Helmke Drum)
- Manufactured and Packaged in a ISO 6 Cleanroom
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Heat Seal | |
Single-use |