Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Cap, Black, 10-425 thread
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™ 10 08 0742
Codice prodotto. 11380850
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • 10mm PP Screw Cap
  • Black
  • Center hole
  • 10-425 thread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
Polypropylene
Center Hole Screw Cap
10 mm
100
ND10