Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Cap, Black, 10-425 thread
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
66.30€ - 77.75€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 10 mm |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 100 |
Dimensione chiusura | ND10 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11380850
|
Fisherbrand™
10 08 0742 |
Center Hole Screw Cap | N/A | ||||||
10735535
|
Fisherbrand™
10 08 1899 |
Closed Top Screw Cap |
77.75€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 10mm PP Screw Cap
- Black
- Center hole
- 10-425 thread
Specifica
Black | |
Polypropylene | |
ND10 |
10 mm | |
100 |