Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 10-425 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 10 15 1692
508.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11814860
  • 538.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 10mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Center hole
  • 10-425 thread
  • Combination Seal
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
10 mm
Yes
100
Screw Cap
Red, White, Black
Polyethylene
GC, HPLC
1.3 mm