Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 10-425 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
218.00€ - 588.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Tipo Screw Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11822562
Vedere i documenti
Fisherbrand™
10 15 0744
Silicone/PTFE Beige, White, Black 1.5 mm
358.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11727577
Vedere i documenti
Fisherbrand™
10 15 1256
Natural Rubber/TEF Beige, Red-Orange, Black 1.3 mm
218.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11762448
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 15 1257
Silicone/PTFE Black, Red, White 1.3 mm
485.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11772448
Vedere i documenti
Fisherbrand™
10 15 1258
Silicone/PTFE Red, White, Black 1 mm
501.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11782448
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 15 1328
Silicone/PTFE Blue, White, Black 1.5 mm
588.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11814860
Vedere i documenti
Fisherbrand™
10 15 1692
Silicone/PTFE Red, White, Black 1.3 mm
538.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 10mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Center hole
  • 10-425 thread
  • Combination Seal
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
Specifica
Specifica
10 mm
GC, HPLC
Screw Cap