Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 10-425 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 10 15 2051
Codice prodotto. 12606585
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 10mm
  • PP
  • Screw Cap, black
  • Closed top
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
10 mm
GC, HPLC
1.3 mm
10-425
Red, White, Black
Polypropylene
100
Screw Cap