Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 10-425 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
226.00€ - 324.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 10 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Quantità | 100 |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12696575
|
Fisherbrand™
10 15 1905 |
Natural Rubber/TEF | Beige, Red-Orange, Black | 1.3 mm |
226.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12606585
|
Fisherbrand™
10 15 2051 |
Silicone/PTFE | Red, White, Black | 1.3 mm | N/A | ||||
12616585
|
Fisherbrand™
10 15 2112 |
Red Rubber/PTFE | Beige, Red-Orange, Black | 1 mm |
276.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 10mm
- PP
- Screw Cap, black
- Closed top
- Combination Seal
Specifica
10 mm | |
GC, HPLC | |
Screw Cap |
Polypropylene | |
100 | |
10-425 |