Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 10-425 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 10 15 1905
212.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12696575
  • 226.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 10mm
  • PP
  • Screw Cap, black
  • Closed top
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Natural Rubber/TEF
10 mm
GC, HPLC
1.3 mm
10-425
Beige, Red-Orange, Black
Polypropylene
100
Screw Cap