Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Natural Rubber/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™ 11 25 2263
16.63 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15542320
  • 17.50€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ND11
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear Lacquered
Clear
Glass
11 09 0356 + 11 03 0535
Aluminum
32 mm
Natural Rubber/TEF
11.6 mm
2 mL
100
Crimp Cap