Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Natural Rubber/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
17.50€ - 25.50€
Specifica
Colore chiusura | Clear Lacquered |
---|---|
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Volume (sistema metrico) | 2 mL |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12696655
|
Fisherbrand™
11 25 1053 |
Natural Rubber/TEF | 11 09 0356 + 11 03 0300 |
25.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10571383
|
Fisherbrand™
11 25 1054 |
Natural Rubber/Butyl/TEF | 11 09 0356 + 11 03 0300 |
22.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15552320
|
Fisherbrand™
11 25 2281 |
Natural Rubber/Butyl/TEF | 11 09 0476 + 11 03 0300 |
18.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15542320
|
Fisherbrand™
11 25 2263 |
Natural Rubber/TEF | 11 09 0356 + 11 03 0535 |
17.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- ND11
- Glass
- Clear
- 1.5mL
- Crimp Cap
- Center hole
- aluminum
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Clear Lacquered | |
11.6 mm | |
2 mL | |
Aluminum | |
32 mm |
Clear | |
Glass | |
100 | |
Crimp Cap |