Learn More
Fisherbrand™ Sigillo con anello a pressione in PE da 11 mm, trasparente, foro centrale, setto assemblato
I tappi in polietilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
14.75€ - 570.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
Tipo | Snap Ring Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11777587
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Red, White, Transparent | 1 mm |
340.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11712428
|
Fisherbrand™
|
Silicone, PTFE | Rosso, Bianco, Trasparente | 1.3 mm |
247.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11787587
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Blue, White, Transparent | 1 mm |
375.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11844930
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Red, White, Transparent | 1.3 mm |
570.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11702428
|
Fisherbrand™
|
Natural Rubber/TEF | Transparent, Red-Orange | 1 mm |
178.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15272056
|
Fisherbrand™
|
Red Rubber/PTFE | Beige, Red-Orange, Transparent | 1 mm |
172.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16378367
|
Fisherbrand™
|
PTFE Virginal | Transparent | 0.2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12908010
|
Fisherbrand™
|
PTFE Virginal | Transparent | 0.2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Il nuovo design delle linguette di blocco facilita l'applicazione e la rimozione dei tappi
- Grazie alle maggiori dimensioni, l'area aperta consente la penetrazione dell'ago nell'intera apertura della fiala
- La superficie esterna antiscivolo facilita la presa e migliora il rilevamento dell'autocampionatore con sensori ottici per fiale
- Perfetta compatibilità con tutte le fiale Snap-It
- Elimina l'esigenza di strumenti di crimpatura e decapsulamento
- I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione
Specifica
11 mm | |
Polyethylene | |
HPLC | |
Snap Ring Cap |