Learn More
Fisherbrand™ 11mm Snap Ring Total Microliter Vial, Glass, Clear
For HPLC applications only.
Marca:  Fisherbrand™ 11 09 2276
162.52 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11545914
  • 188.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 26-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 1.2mL
  • Snap Ring Vial
  • Total Microliter
  • Flat bottom
  • Inner cone
  • Glass
  • Clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Total Microliter
11.6 mm
1.4 mL
Snap/Crimp
Inner Cone
1.2 mL
32 mm
ND11
Clear
Glass
GC, HPLC
CleanPack, scatola in polipropilene
<1 μL
Fondo piatto
100
No
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 11mm Snap Ring Total Microliter Vial, Glass, Clear > Total Microliter, flat bottom,inner cone, 0.9ml