Learn More
Watson-Marlow Pumps 120 Azionamento con testa
Le pompe serie 100 sono piccole e sovrapponibili, con minimo ingombro nelle installazioni in camere bianche, LAF e cappe biologiche, in grado di erogare portate fino a 190 ml/min.
Marca: Watson-Marlow Pumps 010.6141.010
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
- Le pompe serie 100 sono ideali per ottimizzare la resa nelle applicazioni di fermentazione e colture cellulari. Ultracompatte e sovrapponibili per supportare più canali, come il controllo del pH, l’aggiunta di antischiuma, nutrienti e tamponi, le pompe 120F offrono la combinazione ideale di dimensione e tecnologia per ottimizzare il processo. Le pompe serie 100 sono perfette per i sistemi monouso. La sostituzione dei tubi avviene in pochi secondi senza errori.
- I processi biofarmaceutici richiedono un pompaggio preciso e ripetibile che sia facile da convalidare. Con la sua eccezionale gamma di velocità 2.000:1, la pompa serie 100 offre la flessibilità e la purezza indispensabili per i test farmacologici. Il blocco tastiera protegge i parametri di pompaggio, consentendo un rendimento costante e ripetibile.
Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
- Testa monocanale a due rulli 120FR per tubo continuo
- Testa monocanale flip-top 114DV per tubo continuo
- Testa monocanale 400D1 per tubo continuo
- Testa a doppio canale 400DM2 per tubo collettori
- Testa a tre canali 400DM3 per tubo collettori
Specifica
Digital Variable Speed | |
IP31 | |
30 psi | |
120U | |
90/264 V |
LED | |
0.001 to 120 mL/min. | |
0.1 to 200 rpm | |
400D1 |
Titolo del prodotto
Watson-Marlow Pumps 120 Azionamento con testa > 100 Series Pump; Model: 120U Drive; Pump Head: 400D1; Speed: 0.1 to 200 rpm