Learn More
Ratiolab™ 136 x 136 mm Cryo Box Grid Inserts
An accessory for the safe transport and storage of products under deep-freeze conditions.
Marca:  Ratiolab™ 5120132
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10374343
  • 19.35€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ultra low temperature-resistant cardboard construction
  • For sample storage
  • Temperature resistant down to −80°C
  • Water-repellent finish
  • Available in a range of sizes
Specifica
Specifica
10/pk
Temperature resistant down to −80°C
136 mm
Cardboard
40 mm
136 mm