Learn More
Ratiolab™ 136 x 136 mm Cryo Box Grid Inserts
An accessory for the safe transport and storage of products under deep-freeze conditions.
15.10€ - 19.45€
Specifica
Quantità | 10/pk |
---|---|
Materiale | Cardboard |
Requisiti di stoccaggio | Temperature resistant down to −80°C |
Larghezza (sistema metrico) | 136 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 136 mm |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10354103
|
Ratiolab™
5120120 |
30 mm |
19.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10028972
|
Ratiolab™
5120123 |
65 mm |
18.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10374343
|
Ratiolab™
5120132 |
40 mm |
19.35€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10272913
|
Ratiolab™
5120140 |
30 mm |
15.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10680134
|
Ratiolab™
5120142 |
40 mm |
19.35€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10571265
|
Ratiolab™
5120151 |
40 mm |
19.35€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10487233
|
Ratiolab™
5120182 |
25 mm |
19.35€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ultra low temperature-resistant cardboard construction
- For sample storage
- Temperature resistant down to −80°C
- Water-repellent finish
- Available in a range of sizes
Specifica
10/pk | |
Temperature resistant down to −80°C | |
136 mm |
Cardboard | |
136 mm |