Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 13 mm, nero, parte superiore chiusa, filettatura 13-425, setto assemblato
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
231.00€ - 444.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
Quantità | 100 |
Tipo | A vite |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11823861
|
Fisherbrand™
13 15 1638 |
Butile, PTFE | Grigio, Rosso, Nero | 1.3 mm |
292.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11864970
|
Fisherbrand™
13 15 0439 |
Natural Rubber/TEF | Black, Red-Orange, Transparent | 1.3 mm |
240.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11884970
|
Fisherbrand™
13 15 0648 |
Silicone/PTFE | Cream, Black | 1.5 mm |
444.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12636715
|
Fisherbrand™
13 15 2101 |
Red Rubber/PTFE | Beige, Red-Orange, Black | 1 mm |
231.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Carta da filtro imbevuta con uno o più indicatori di pH colorati
- Cartine indicatrici da immergere per pochi secondi nel liquido da testare per poi rimuoverle dalla soluzione del test e confrontare i colori risultanti con la scala dei colori stampata sul coperchio
- Rotolo erogatore da 5 m
- Due intervalli di pH disponibili: Da 1 a 14 e da 1 a 11
Specifica
13 mm | |
HPLC | |
A vite |
Polipropilene | |
100 |