Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 13 mm, nero, parte superiore chiusa, filettatura 13-425, setto assemblato
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca: Fisherbrand™ 13 15 1638
246.90 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Carta da filtro imbevuta con uno o più indicatori di pH colorati
- Cartine indicatrici da immergere per pochi secondi nel liquido da testare per poi rimuoverle dalla soluzione del test e confrontare i colori risultanti con la scala dei colori stampata sul coperchio
- Rotolo erogatore da 5 m
- Due intervalli di pH disponibili: Da 1 a 14 e da 1 a 11
Specifica
Butile, PTFE | |
13 mm | |
HPLC | |
1.3 mm |
Grigio, Rosso, Nero | |
Polipropilene | |
100 | |
A vite |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
16Hours
11Minutes
40Seconds
56 -
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
47Hours
11Minutes
40Seconds
56nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 13 mm, nero, parte superiore chiusa, filettatura 13-425, setto assemblato > Butyl/PTFE red/grey,1.3mm thickness,55° shore A